3-Hexadecylthiophene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27371.06 H27371.03
H27371.06EA 397 EUR InStock
H27371.06 H27371.03
3-Hexadecylthiophene ≥97%
3-Hexadecylthiophene
Purity: 97% CAS No.: 119269-24-8 Molecular Formula: C20H36S Formula Weight: 308.57 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 27-32° MDL No.: MFCD07368973
Formule: C₂₀H₃₆S
MW: 308,57 g/mol
Point de fusion: 27…32 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368973
Numéro CAS: 119269-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité