3-Undecylthiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAU0056-5GEA 352 EUR InStock
TCIAU0056-5G TCIAU0056-1G
3-Undecylthiophene ≥98.0% (par GC)
3-Undecylthiophene
Formule: C₁₅H₂₆S
MW: 238,4300 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Numéro MDL: MFCD00130144
Numéro CAS: 129607-86-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/17/28997217.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité