3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
005693-1G 005693-5G
FLUO005693-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005693-1G FLUO005693-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄ClF₄N
Numéro MDL: MFCD01631515
Numéro CAS: 261763-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité