4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Nitro-4-methoxybenzonitrile
SPB07277DA SPB07277EA
MAYBSPB07277DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB07277DA MAYBSPB07277EA
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,1448 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221439
Numéro CAS: 33224-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité