2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32685.03EA 138 EUR InStock
H32685.03
2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline ≥97%
2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66 g/mol
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00711757
Numéro CAS: 97892-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité