4-Amino-N-methylbenzamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2064-1G A2064-5G
TCIAA2064-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA2064-1G TCIAA2064-5G
4-Amino-N-methylbenzamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,1778 g/mol
Numéro MDL: MFCD00665792
Numéro CAS: 6274-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a537b04ab546793d53325ee5ebbc66fe124f1ca5&vid=a537b04ab546793d53325ee5ebbc66fe124f1ca5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité