Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydroxyisonicotinonitrile

Synonyms: 4-Cyano-2-hydroxypyridine, 4-Cyano-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxypyridine-4-carbonitrile

023614-1G 023614-5G
FLUO023614-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023614-1G FLUO023614-5G
2-Hydroxyisonicotinonitrile
2-Hydroxyisonicotinonitrile


Formule: C₆H₄N₂O
MW: 120,109 g/mol
Numéro MDL: MFCD04037920
Numéro CAS: 94805-51-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité