Methyl-4-amino-3-bromobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
M2084-1G M2084-5G
TCIAM2084-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM2084-1G TCIAM2084-5G
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861385
Numéro CAS: 106896-49-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32f283dbbf247306eb912f73d0f769a53ed825a7&vid=32f283dbbf247306eb912f73d0f769a53ed825a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité