Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate, Methyl 3-Amino-4-chlorobenzoate, 3-amino-4-chlorobenzoic acid methylester
M1778-25G M1778-5G
TCIAM1778-25GEA 176 EUR InStock
TCIAM1778-25G TCIAM1778-5G
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6100 g/mol
Numéro MDL: MFCD03470533
Numéro CAS: 40872-87-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c167552700f3e7509ef261caa8dec0bbcb48a2c1&vid=c167552700f3e7509ef261caa8dec0bbcb48a2c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité