Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Synonyms: Methyl 5-amino-2-chlorobenzoate
034845-5G 034845-1G
FLUO034845-5GEA 0 EUR InStock
FLUO034845-5G FLUO034845-1G
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6100 g/mol
Numéro MDL: MFCD07800315
Numéro CAS: 42122-75-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité