Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate

Synonyms: Ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate

037788-1G 037788-5G
FLUO037788-1GEA 0 EUR InStock
FLUO037788-1G FLUO037788-5G
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate


Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6342 g/mol
Numéro MDL: MFCD09034640
Numéro CAS: 16017-69-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité