Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate

Synonyms: Ethyl 4-amino-3-chlorobenzoate, 4-Amino-3-chlorobenzoic acid ethyl ester

034831-1G 034831-5G
FLUO034831-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034831-1G FLUO034831-5G
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate


Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6300 g/mol
Numéro MDL: MFCD06411007
Numéro CAS: 82765-44-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité