Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22519.06 B22519.03
B22519.06EA 160 EUR InStock
B22519.06 B22519.03
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 99%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Purity: 99% CAS No.: 84228-44-4 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 Melting Point: 112-113° MDL No.: MFCD01320686
Formule: C₈H₈ClNO₂
Point de fusion: 112…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320686
Numéro CAS: 84228-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité