Methyl-3-amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-amino-2-methylbenzoate, 3-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester
A1563-25G A1563-5G
TCIAA1563-25GEA 176 EUR InStock
TCIAA1563-25G TCIAA1563-5G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl 3-amino-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00211328
Numéro CAS: 18583-89-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbaf427caef4fee82c1debace76b1be8d98cdca8&vid=bbaf427caef4fee82c1debace76b1be8d98cdca8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité