Methyl-3-amino-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1432-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAA1432-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025206
Numéro CAS: 18595-18-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/25/28929425.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité