Methyl-4-amino-3-methylbenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2152-25G M2152-5G
TCIAM2152-25GEA 145 EUR InStock
TCIAM2152-25G TCIAM2152-5G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00102230
Numéro CAS: 18595-14-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=260edfe26687462247ddc0dbeca7d618fa02cb44&vid=260edfe26687462247ddc0dbeca7d618fa02cb44&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité