TAE tampon 10x
Fournisseur: Thermo Scientific
J63677.K2 J63677.K3 J63677.K7
J63677.K2EA 61.6 EUR InStock
J63677.K2 J63677.K3 J63677.K7
TAE tampon 10x
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236357
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité