Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Fournisseur: Thermo Scientific
J62449.K2 J62449.K3 J62449.K7
J62449.K2EA 55.9 EUR InStock
J62449.K2 J62449.K3 J62449.K7
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00236358
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité