Acide D-gluconique 45 - 50% dans l'eau (contains Gluconolactone)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
G0036-25G G0036-500G
TCIAG0036-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0036-25G TCIAG0036-500G
Acide D-gluconique 45 - 50% dans l'eau (contains Gluconolactone)
Acide D-gluconique
Formule: C₆H₁₂O₇
MW: 196,16 g/mol
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004240
Numéro CAS: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04456
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bbd7604fe3bb66d60773331201adf97bc08f582&vid=479b6a04954e160dd72aef34d3e419cfe8e4d30a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Neutralization back titration) 45.0 to 50.0 w/w% (contains Gluconolactone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité