Orangé de méthyle 0,1% en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
ROTHT119.1EA 23.9 EUR InStock
ROTHT119.1
Orangé de méthyle 0,1% en solution aqueuse
Orangé de méthyle
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité