Orangé de méthyle 0,1% dans l'eau pour titrage
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
TCIAM0017-500MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAM0017-500ML
Orangé de méthyle 0,1% dans l'eau pour titrage
Orangé de méthyle
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
Merck Index: 14,06105
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/78/28973278.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Transition interval (pH) (yellowish red)3.1 to 4.4 (redish yellow)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité