EDTA sel disodique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
25082.5400 25082.4000 25082.3000
KRAF25082.5400EA 136 EUR InStock
KRAF25082.5400 KRAF25082.4000 KRAF25082.3000
EDTA sel disodique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité