Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) dans le methanol Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
25064.3700 25064.4700
KRAF25064.3700EA 239 EUR InStock
KRAF25064.3700 KRAF25064.4700
Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) dans le methanol Reag. Ph. Eur.
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité