Chlorure de 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoyle
005682-5G 005682-1G
FLUO005682-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005682-5G FLUO005682-1G
Chlorure de 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoyle
Chlorure de 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₂Cl₂F₄O
MW: 261 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 85 °C
Numéro MDL: MFCD01631344
Numéro CAS: 186517-45-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité