Sodium hypochlorite (4,8 - 5% Cl₂) en solution aqueuse
Fournisseur: PROLABO CMP
Synonyms: Hypochlorite de sodium
PRLS88889.360EA 0 EUR InStock
PRLS88889.360
Sodium hypochlorite (4,8 - 5% Cl₂) en solution aqueuse
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité