Chloramine T (sel de sodium) 4 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Sodium chloro(tosyl)amide, Tosylchloramide sodium, Chloramine-T
05279.3000 05279.2100 05279.3100 05279.4100
KRAF05279.3000EA 0 EUR InStock
KRAF05279.3000 KRAF05279.2100 KRAF05279.3100 KRAF05279.4100
Chloramine T (sel de sodium) 4 g/l en solution aqueuse
Chloramine T (sel de sodium)
Formule: C₇H₇ClNNaO₂S
MW: 227,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000522
Numéro CAS: 127-65-1
EINECS: 204-854-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité