Chloramine T (sel de sodium) 2,817 g/l 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
16958.2100 16958.3100 16958.4100
KRAF16958.2100EA 0 EUR InStock
KRAF16958.2100 KRAF16958.3100 KRAF16958.4100
Chloramine T (sel de sodium) 2,817 g/l 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Chloramine T (sel de sodium)
Formule: C₇H₇ClNNaO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000522
Numéro CAS: 127-65-1
EINECS: 204-854-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité