Chloramine T (sel de sodium) 10 g/l en solution aqueuse pour la détermination du cyanure
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05276.3000 05276.5000 05276.2100 05276.3100 05276.5120
KRAF05276.3000EA 0 EUR InStock
KRAF05276.3000 KRAF05276.5000 KRAF05276.2100 KRAF05276.3100 KRAF05276.5120
Chloramine T (sel de sodium) 10 g/l en solution aqueuse pour la détermination du cyanure
Chloramine T (sel de sodium)
Formule: C₇H₇ClNNaO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000522
Numéro CAS: 127-65-1
EINECS: 204-854-7
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité