Chloramine T (sel de sodium) 5% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
20098.2100 20098.3100 20098.4100
KRAF20098.2100EA 66.4 EUR InStock
KRAF20098.2100 KRAF20098.3100 KRAF20098.4100
Chloramine T (sel de sodium) 5% en solution aqueuse pour analyses
Chloramine T (sel de sodium)
Formule: C₇H₇ClNNaO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000522
Numéro CAS: 127-65-1
EINECS: 204-854-7
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité