Sodium chlorure 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
600211-100 600211-250 600211-500
CAYM600211-100EA 34.9 EUR InStock
CAYM600211-100 CAYM600211-250 CAYM600211-500
Sodium chlorure 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité