Magnésium sulfate 0.1 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
05550.3000 05550.5020
KRAF05550.3000EA 140 EUR InStock
KRAF05550.3000 KRAF05550.5020
Magnésium sulfate 0.1 mol/l en solution aqueuse
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité