Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloramine T (sel de sodium) trihydraté

Fournisseur: PROLABO CMP
Synonyms: Tosylchloramide sodique trihydraté

PRLS88873.360EA 0 EUR InStock
PRLS88873.360
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté


Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281,69 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 192 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité