1-Amino-2-méthylbutane ≥85.0% (par GC) (contains 3-Methylbutylamine)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylbutylamine, 2-Methyl-1-butylamine
M0767-25ML M0767-5ML
TCIAM0767-25MLEA 103 EUR InStock
TCIAM0767-25ML TCIAM0767-5ML
1-Amino-2-méthylbutane ≥85.0% (par GC) (contains 3-Methylbutylamine)
1-Amino-2-méthylbutane
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Densité: 0,755 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: 8°C
Numéro MDL: MFCD00008147
Numéro CAS: 96-15-1
EINECS: 202-483-5
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62122da55c38d0d0d914da8ce132c9ea3ff6d19e&vid=62122da55c38d0d0d914da8ce132c9ea3ff6d19e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité