1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0815-5G F0815-1G
TCIAF0815-5GEA 303 EUR InStock
TCIAF0815-5G TCIAF0815-1G
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃FINO₂
MW: 267 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007219
Numéro CAS: 3819-88-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d79de6c31d614d591004560afd22b2008b7deb79&vid=d79de6c31d614d591004560afd22b2008b7deb79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité