Iodotriméthylsilane ≥95.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
Stabilization: Stabilised with aluminium
I0308-25G I0308-5G
TCIAI0308-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAI0308-25G TCIAI0308-5G
Iodotriméthylsilane ≥95.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
Iodotriméthylsilane
Formule: C₃H₉ISi
MW: 200,09 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –31°C
Numéro MDL: MFCD00001028
Numéro CAS: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5795c365bcf0b20351542c3bd16860bfaa4c2bd&vid=e5795c365bcf0b20351542c3bd16860bfaa4c2bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité