Vert de bromocrésol 0,04% dans l'eau pour détermination du pH
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0579-500MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAB0579-500ML
Vert de bromocrésol 0,04% dans l'eau pour détermination du pH
Vert de bromocrésol
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/20/28932520.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Transition interval (pH) (yellow)3.8 to 5.4 (blue)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité