Rouge de phénol 0,5% en solution aqueuse
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
786-562 786-563
786-562EA 57.9 EUR InStock
786-562 786-563
Rouge de phénol 0,5% en solution aqueuse
Rouge de phénol
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité