3,3,5-Triméthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT0472-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT0472-25G
3,3,5-Triméthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥90.0% (par GC)
3,3,5-Triméthylcyclohexanol
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point de fusion: 30…32 °C
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00019378
Numéro CAS: 116-02-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/26/28994726.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité