Acide sulfurique ≥92% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11000.AB 11000.AE 11000.AP
11000.ABEA 58.9 EUR InStock
11000.AB 11000.AE 11000.AP
Acide sulfurique ≥92% (base métaux)
Acide sulfurique
Purity: 99.9999% CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Density: 1.84 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid Merck Reference: 14,8974 UN No.: 1830 MDL No.: MFCD00064589
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8974
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité