Potassium chlorure 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: AMBION
Synonyms: Chlorure de potassium
AMBI9640GEA 69.25 EUR InStock
AMBI9640G
Potassium chlorure 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité