Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
Danger
104532 104542
HACH104532EA 25.3 EUR InStock
HACH104532 HACH104542
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 3266
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité