Sodium thiosulfate 1/30 mol/l (1/30 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
03162.3000 03162.5000 03162.5400 03162.6000 03162.6400
KRAF03162.3000EA 83.1 EUR InStock
KRAF03162.3000 KRAF03162.5000 KRAF03162.5400 KRAF03162.6000 KRAF03162.6400
Sodium thiosulfate 1/30 mol/l (1/30 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité