Acide sulfurique 2.625 mol/l (5.25 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
Danger
244953 244903 244932
HACH244953EA 36.2 EUR InStock
HACH244953 HACH244903 HACH244932
Acide sulfurique 2.625 mol/l (5.25 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité