Bromure de méthylmagnésium 35% ∼3 mol/L dans l'éther diéthylique
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM0785-250GEA 118 EUR InStock
TCIAM0785-250G
Bromure de méthylmagnésium 35% ∼3 mol/L dans l'éther diéthylique
Bromure de méthylmagnésium
Formule: CH₃BrMg
MW: 119,24 g/mol
Point d'éclair: -40°C
Numéro MDL: MFCD00000041
ONU: 1928
ADR: 4.3,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/53/28974253.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 35.0 to 38.5 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité