4-Aminothiobenzamide
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 4-Aminobenzothioamide
11063-500 11063-1 11063-5
CAYM11063-500EA 56.8 EUR InStock
CAYM11063-500 CAYM11063-1 CAYM11063-5
4-Aminothiobenzamide
4-Aminothiobenzamide
Formule: C₇H₈N₂S
MW: 152,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040927
Numéro CAS: 4714-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité