Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide


034670-1G 034670-5G
FLUO034670-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034670-1G FLUO034670-5G
3-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
3-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide


Formule: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094233
Numéro CAS: 503179-70-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité