Ethylèneglycol, grade Technique convient comme agent antigel (avec inhibiteur de corrosion), bleu
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: 1,2-EthanediolGlycol
03770-5LEA 117 EUR InStock
03770-5L
Ethylèneglycol, grade Technique convient comme agent antigel (avec inhibiteur de corrosion), bleu
Ethylèneglycol
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Formule: HOCH₂CH₂OH
MW: 62,07 g/mol
Point de fusion: -20 °C
Densité: 1,115 g/cm³
Point d'éclair: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
Merck Index: 13,03832
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/734375.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index n20/D 1.431 (lit.)
Appearance (color) complying
Identity (IR) complying
Refractive index (n 20/D) 1.428 - 1.438
Water (Karl Fischer) 3 - 7 %
Vapor Pressure 0.08 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density 2.1 (vs air)
Explosion Limit 15.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité