1-Chloro-3-méthyl-2-butène ≥85.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
C1290-25ML C1290-250ML
TCIAC1290-25MLEA 69.3 EUR InStock
TCIAC1290-25ML TCIAC1290-250ML
1-Chloro-3-méthyl-2-butène ≥85.0% (par GC) stabilisé
1-Chloro-3-méthyl-2-butène
Formule: C₅H₉Cl
MW: 104,58 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Densité: 0,9273 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000982
Numéro CAS: 503-60-6
EINECS: 207-972-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912c01e8301d0d33a6a775cf5f02ce6536ab5b6b&vid=06942cca8bfa03000debde50f91a196f3e96c17d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité