Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-o-xylène ≥75.0% (par GC) (contains 3-Bromo-o-xylene)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB1346-25GEA 66 EUR InStock
TCIAB1346-25G
4-Bromo-o-xylène ≥75.0% (par GC) (contains 3-Bromo-o-xylene)
4-Bromo-o-xylène


Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Point de fusion: 0°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00000071
Numéro CAS: 583-71-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/63/28933163.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité