Acide sulfurique 9.6 mol/l (19.2 N)
Fournisseur: Hach
Danger
203832 203849
HACH203832EA 31.9 EUR InStock
HACH203832 HACH203849
Acide sulfurique 9.6 mol/l (19.2 N)
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité